Merck
868095
Acetaldehyde solution
1000 μg/mL in H2O, analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
EC Number:
231-791-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
packaging
ampule of 100 × 1.2 mL
concentration
1000 μg/mL in H2O
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.868 g/mL at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This product has been replaced by a Certified Reference Material. Please see product CRM868095 for details.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde solution
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)