821867
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Amide-80, 15 cm x 4.6 mm ID, 3 μm
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21867
Parametry
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta