Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
L × i.d.:
15 cm × 4.1 mm
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
polymer
Pore size:
100 Å
Matrix:
PS-DVB particle platform, polymeric
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L21
manufacturer/tradename
Hamilton
packaging
1 ea of
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.1 mm
matrix
PS-DVB particle platform, polymeric
matrix active group
polymer
particle size
10 μm
pore size
100 Å
operating pH
1-14
separation technique
reversed phase
General description
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton PRP-1 HPLC Column
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?