Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 1,000,000
feature
counter ion Cl-
packaging
bottle of 25 mL
manufacturer/tradename
Tosoh 19804
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
DEAE (diethylaminoethyl) phase
particle size
35 μm
operating pH
2-13
capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
separation technique
anion exchange
General description
Features and Benefits
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bottle of 25 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 35 μm particle size | description phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 1 L, 35 μm particle size | description phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 35 μm particle size | description phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 100 mL, 65 μm particle size |
| separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange |
| matrix active group DEAE (diethylaminoethyl) phase | matrix active group DEAE (diethylaminoethyl) phase | matrix active group DEAE (diethylaminoethyl) phase | matrix active group DEAE (diethylaminoethyl) phase |
| particle size 35 μm | particle size 35 μm | particle size 35 μm | particle size 65 μm |
| product line TOYOPEARL® | product line TOYOPEARL® | product line TOYOPEARL® | product line TOYOPEARL® |
| matrix hydroxylated methacrylic polymer | matrix hydroxylated methacrylic polymer | matrix methacrylate | matrix hydroxylated methacrylic polymer |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOYOPEARL® DEAE-650S Media luzem
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?