Merck
818756
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
7.5 cm × 2 mm
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
phenyl phase
Pore size:
1000 Å
Matrix:
polymer particle platform
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® Kolumna HPLC Phenyl-5PW RP, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel hardware
product line
TSKgel®
mol wt
1000 - 1,000,000
manufacturer/tradename
Tosoh Phenyl-5PW, 18756
extent of labeling
1 meq/mL ligand density (estimate)
parameter
no limitation salt concentration, 0-100% organic solvent, 0.12 mL/min flow rate, 10 bar max. pressure, 4-60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 2 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
phenyl phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å
operating pH
2-12
separation technique
reversed phase
General description
Kolumny TSKgel Phenyl-5PW RP są wypełnione 10-mikronowymi porowatymi cząsteczkami polimetakrylanu, których powierzchnia jest pokryta dużą gęstością grup fenylowych, co powoduje zatrzymywanie białek w fazie ruchomej buforu o niskim stężeniu soli i wymaga gradientu rozpuszczalnika do ich elucji, tak jak ma to miejsce w chromatografii z odwróconymi fazami. W przeciwieństwie do tego, TSKgel Phenyl-5PW ma tak niską gęstość grup fenylowych na powierzchni, że białka mogą być zatrzymywane tylko przy wysokim stężeniu soli i eluowane przez malejący gradient soli, co oczywiście jest protokołem stosowanym w chromatografii oddziaływań hydrofobowych. Kolumny TSKgel Phenyl-5PW RP są odporne na rygorystyczne czyszczenie kwasem lub zasadą. Rozmiar porów 1000 A pozwala na pobieranie próbek białek globularnych o masie do 1 000 000 Da.
Polymer-based particles for reversed-phase (RP) HPLC generally have two benefits over silica-based particles: They are more tolerant of high and low pH operating conditions and they do not have the silanol interactions that cause peak tailing of some basic analytes. Also, some silicas have an intrinsic metal content that may cause chelation problems with sensitive biomolecules, leading to poor recovery. Polymeric TSKgel columns come in C18 and phenyl functional groups and a range of particle porosities. Fast kinetics and quantitative protein recovery at submicrogram loading are characteristic of nonporous resin-based TSKgel Octadecyl-NPR columns.
  • Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
  • Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
  • Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
  • Octadecyl-NPR particles are nonporous
Physical form
Wysyłany w 30% metanolu - 70% wodzie.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)