Przejdź do
818397
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (30 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Synonim(y):
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
7.5 cm × 7.5 mm
Particle size:
30 μm
Matrix active group:
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Pore size:
mixed
Matrix:
polymer particle platform
4060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® GMHHR-H(S) Kolumna ochronna HT, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 18397
parameter
140 °C temperature, 2.5 mL/min flow rate
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
particle size
30 μm
pore size
mixed
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Kolumna ochronna do kolumn TSKgel GMHHR-H(S) HT o średnicy wewnętrznej 7,8 mm.
Kolumny TSKgel HT (wysokotemperaturowe) są przeznaczone do analizy rozpuszczalnych organicznie polimerów w temperaturach do 140°C i są dostarczane w o-dichlorobenzenie (ODCB), który można wymienić na 1-chloronaftalen i trichlorobenzen. Kolumny ze złożem mieszanym TSKgel są wypełnione cząstkami o różnych rozmiarach porów, które są mieszane w celu zapewnienia rozszerzonej liniowej krzywej kalibracji. Kolumny ze złożem mieszanym są stosowane, gdy w próbce spodziewany jest szeroki zakres mas molowych polimeru. Ścinanie, które można zaobserwować podczas analizy polimerów o bardzo wysokiej masie molowej na kolumnach wypełnionych cząstkami o wielkości 5 mikronów lub mniejszej, można przezwyciężyć stosując kolumnę TSKgel GMHhr-H(S) HT, która jest wypełniona cząstkami o wielkości 13 mikronów. (S) jest odniesieniem do tego efektu ścinania.
Physical form
ODCB można zastąpić 1-chloronaftalenem i trichlorobenzenem.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
818391818392822892
particle size
30 μm
particle size
30 μm
particle size
20 μm
particle size
30 μm
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
agency
suitable for USP L21
agency
suitable for USP L21
agency
suitable for USP L21
agency
suitable for USP L21
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)