Merck
818345
TSKgel® Alpha (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Alpha Columns
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
4 cm × 6 mm
Particle size:
13 μm
Matrix active group:
hydroxylated methacrylate phase
Pore size:
mixed
Matrix:
polymer particle platform
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® Alpha Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L38, suitable for USP L39
product line
TSKgel®
mol wt
All molecule sizes
manufacturer/tradename
Tosoh 18345
parameter
≤0.5 M salt concentration, 0-100% polar organic solvent, 1 mL/min flow rate, 80 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
4 cm × 6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
particle size
13 μm
pore size
mixed
operating pH
2-12
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Kolumna ochronna dla kolumn TSKgel Alpha-2500 do Alpha-M o średnicy 7,8 mmID
Kolumny TSKgel Alpha składają się z kulistych, hydrofilowych kulek metakrylanowych. W przeciwieństwie do kolumn typu TSKgel PW, które są stabilne co najwyżej do 50% organicznego zmieszanego z wodą, kolumny typu TSKgel Alpha są stabilne w szerokiej gamie rozpuszczalników organicznych w stężeniach do 100%. Głównym obszarem zastosowań kolumn TSKgel Alpha jest analiza polimerów rozpuszczalnych w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. Przykłady obejmują pochodne celulozy, poliimid i dodecylosiarczan sodu (wszystkie w DMF z 10 mmol/L DMF), żel czyszczący w metanolu i stopień zmydlenia polialkoholu winylowego w HFIP. Kolumna ze złożem mieszanym, TSKgel Alpha-M, ma rozszerzony zakres kalibracji liniowej i jest odpowiednia dla próbek o szerokim rozkładzie MW, a także próbek o nieznanej masie cząsteczkowej.
Physical form
Wysyłane w wodzie.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)