Przejdź do
817359
TSKgel® G7000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® HHR Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
30 cm × 7.8 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
Matrix:
polymer particle platform
12 470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® G7000HHR Kolumna HPLC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
mol wt
1000 - 400,000,000
manufacturer/tradename
Tosoh 17359
parameter
140 °C temperature, 2 mL/min flow rate, 50 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
5 μm
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Linia kolumn TSKgel HHR składa się z ośmiu kolumn o różnych rozmiarach porów, od TSKgel G1000HHR do TSKgel G7000HHR, oraz pięciu kolumn o rozszerzonym zakresie liniowym krzywej kalibracji. Wszystkie kolumny TSKgel typu HHR są dostarczane w THF, który można wymienić na znacznie szerszy zakres rozpuszczalników organicznych niż kolumny TSKgel HXL , chociaż kolumny Hxl są bardziej obojętne. Maksymalna temperatura pracy dla większości kolumn TSKgel typu HHR wynosi 140°C, z wyjątkiem kolumn GMHHR, które mogą być używane tylko w temperaturze do 80°C. Kolumny TSKgel typu HHR to konwencjonalne kolumny GPC o wymiarach 7,8 mm ID x 30 cm.
TSKgel G7000Hhr columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of polymers less than 400,000,000 Da.(estimate). TSKgel G7000Hhr columns are shipped in THF, which can be exchanged for a wide variety of organic solvents.
Physical form
Wysyłane w THF.
Other Notes
THF można zastąpić acetonem, etanolem, chinoliną, benzenem, o-dichlorobenzenem, octanem etylu, dodekanem, FC-113, czterochlorkiem węgla, dichlorometanem, dichloroetanem, trichloroetanem, n-heksanem, cykloheksanem, ksylenem, tetrahydrofuranem, chloroform, 1,4-dioksan, heksafluoroizopropanol, toluen, 1-chloronaftalen, dimetyloacetoacetamid, keton metylowo-etylowy, trichlorobenzen, m-krezol, dimetyloformamid, metylopirolidon, o-chlorofenol/chloroform, dimetylosulfotlenek, pirydyna
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
817353817354817368
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
4 cm × 6 mm
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
size exclusion (SEC)
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
agency
suitable for USP L21
agency
suitable for USP L20, suitable for USP L21
agency
suitable for USP L21
agency
suitable for USP L21
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)