Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
30 cm × 7.8 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
Pore size:
15 Å
Matrix:
polymer particle platform
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
TSKgel® Kolumna HPLC G1000HHR , phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
mol wt
100 - 1000
manufacturer/tradename
Tosoh 17352
parameter
140 °C temperature, 2 mL/min flow rate, 50 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
5 μm
pore size
15 Å
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Linia kolumn TSKgel HHR składa się z ośmiu kolumn o różnych rozmiarach porów, od TSKgel G1000HHR do TSKgel G7000HHR, oraz pięciu kolumn o rozszerzonym zakresie liniowym krzywej kalibracji. Wszystkie kolumny TSKgel typu HHR są dostarczane w THF, który można wymienić na znacznie szerszy zakres rozpuszczalników organicznych niż kolumny TSKgel HXL , chociaż kolumny Hxl są bardziej obojętne. Maksymalna temperatura pracy dla większości kolumn TSKgel typu HHR wynosi 140°C, z wyjątkiem kolumn GMHHR, które mogą być używane tylko w temperaturze do 80°C. Kolumny TSKgel typu HHR to konwencjonalne kolumny GPC o wymiarach 7,8 mm ID x 30 cm.
TSKgel G1000HHR columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of small molecules and oligomers less than 1,000 Da. TSKgel G1000HHR columns are shipped in THF, which can be exchanged for a wide variety of organic solvents.
Physical form
Wysyłane w THF.
Other Notes
THF można zastąpić acetonem, etanolem, chinoliną, benzenem, o-dichlorobenzenem, octanem etylu, dodekanem, FC-113, czterochlorkiem węgla, dichlorometanem, dichloroetanem, trichloroetanem, n-heksanem, cykloheksanem, ksylenem, tetrahydrofuranem, chloroform, 1,4-dioksan, heksafluoroizopropanol, toluen, 1-chloronaftalen, dimetyloacetoacetamid, keton metylowo-etylowy, trichlorobenzen, m-krezol, dimetyloformamid, metylopirolidon, o-chlorofenol/chloroform, dimetylosulfotlenek, pirydyna
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?