Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × i.d.:
30 cm × 21.5 mm
Particle size:
17 μm
Matrix active group:
hydroxylated methacrylate phase
Pore size:
<200 Å
Matrix:
polymer particle platform
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
TSKgel® Kolumna HPLC G2500PW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L25, suitable for USP L38, suitable for USP L39
product line
TSKgel®
mol wt
100 - 20,000
manufacturer/tradename
Tosoh 16248
parameter
≤0.5 M salt concentration, ≤20% organic solvent, 20 bar max. pressure, 8 mL/min flow rate, 80 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 21.5 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
hydroxylated methacrylate phase
particle size
17 μm
pore size
<200 Å
operating pH
2-12
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Use TSKgel G2500PW for the analysis of water-soluble polymers with molecular weights of less than 3,000 Da.
Physical form
Wysyłane w wodzie.
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSKgel® Kolumna HPLC G2500PW
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?