Przejdź do
814907
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Nośnik luzem
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NB.21
Particle size:
65 μm
Matrix active group:
IDA phase, iminodiacetic acid
Pore size:
1000 Å
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
27 720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Clean In Place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl), Shipping solvent (20% (v/v) ethanol), phase filter (Chelate)
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 1,000,000
packaging
bottle of 1 L
manufacturer/tradename
Tosoh 14907
extent of labeling
25-45 μeq/mL ligand density
parameter
pressure (max. 3 bar)
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
matrix active group
IDA phase, iminodiacetic acid
particle size
65 μm
pore size
1000 Å
pH
2-12
separation technique
affinity
General description
Żywica Toyopearl AF-Chelate-650 jest derywatyzowana kwasem iminodioctowym do immobilizowanej chromatografii powinowactwa metali lub IMAC. IMAC działa głównie poprzez wiązanie z histydyną i wolną cysteiną zawierającą sekwencje białek lub peptydów.
Features and Benefits
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
817396818827843402
description
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
description
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
description
phase carboxylic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
description
phase iminodiacetic acid, 65 μm particle size, bottle of 5 g
matrix active group
IDA phase, iminodiacetic acid
matrix active group
aldehyde phase
matrix active group
carboxylic acid phase
matrix active group
iminodiacetic acid phase
separation technique
affinity
separation technique
affinity
separation technique
cation exchange
separation technique
affinity
particle size
65 μm
particle size
65 μm
particle size
65 μm
particle size
65 μm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)