Przejdź do
814784
TOYOPEARL® Phenyl-650S Bulk Media
phase phenyl, bottle of 1 L, 35 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26 790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Particle size:
35 μm
Matrix active group:
phenyl phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
26 790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 1,000,000
packaging
bottle of 1 L
manufacturer/tradename
Tosoh 14784
parameter
≤50% organic solvent, 3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
phenyl phase
particle size
35 μm
operating pH
1-13
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
General description
Żywica Toyopearl Phenyl-650 to żywica o średniej hydrofobowości spośród pięciu ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Główne zastosowania to separacja białek, ich izoform i usuwanie agregatów. Jest on zwykle używany w pośrednich etapach oczyszczania i polerowania. W przypadku wysokowydajnych separacji zaleca się stosowanie żywicy TSKgel Phenyl-5PW. Oba produkty mają taką samą selektywność.
Features and Benefits
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
843152816174814477
description
phase phenyl, bottle of 1 L, 35 μm particle size
description
phase phenyl, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
description
phase ether, bottle of 1 L, 35 μm particle size
description
phase phenyl, bottle of 100 mL, 35 μm particle size
particle size
35 μm
particle size
35 μm
particle size
35 μm
particle size
35 μm
matrix active group
phenyl phase
matrix active group
phenyl phase
matrix active group
ether phase
matrix active group
phenyl phase
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
polymer (35 μm)
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOYOPEARL® Phenyl-650S Bulk Media
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)