Przejdź do
814720
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Nośnik luzem
phase phenyl, low Ligand density, bottle of 250 mL, 30 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Particle size:
30 μm
Matrix active group:
phenyl phase, low Ligand density
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
12 670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TSKgel®
form
slurry
mol wt
1000 - 1,000,000
packaging
bottle of 250 mL
manufacturer/tradename
Tosoh 14720
parameter
20 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
phenyl phase, low Ligand density
particle size
30 μm
operating pH
1-13
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
General description
Żywica TSKgel Phenyl-5PW to żywica o średniej hydrofobowości spośród pięciu ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Główne zastosowania to separacja białek, ich izoform i usuwanie agregatów. Jest on zwykle używany do wysokowydajnej chromatografii i etapów polerowania. Charakteryzuje się taką samą selektywnością jak produkty Toyopearl Phenyl-650 o większych cząsteczkach.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
814721816050843177
description
phase phenyl, low Ligand density, bottle of 250 mL, 30 μm particle size
description
phase phenyl, bottle of 1 L, 30 μm particle size
description
phase ether, bottle of 250 mL, 30 μm particle size
description
phase phenyl, bottle of 25 mL, 30 μm particle size
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
particle size
30 μm
particle size
30 μm
particle size
30 μm
particle size
30 μm
matrix active group
phenyl phase, low Ligand density
matrix active group
phenyl phase
matrix active group
ether phase
matrix active group
phenyl phase
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)