Merck
807158
TSKgel® SCX (H+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® SCX HPLC Column
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
30 cm × 7.8 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
sulfonic acid phase
Matrix:
polystyrene-divinylbenzene
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® SCX (H+) Kolumna HPLC, phase sulfonic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L22
product line
TSKgel®
mol wt
100 - 1000
feature
counter ion H+
manufacturer/tradename
Tosoh 07158
parameter
≤20% organic solvent, 1.2 mL/min flow rate, 10-45 °C temperature, 50 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polystyrene-divinylbenzene
matrix active group
sulfonic acid phase
particle size
5 μm
operating pH
1-14
separation technique
cation exchange
General description
Kolumna TSKgel® SCX jest wypełniona porowatymi, sferycznymi cząstkami o wielkości 5 μm, które są modyfikowane powierzchniowo silnym (kwasem sulfonowym) kationowym wymiennikiem wodoru. Kolumna jest zoptymalizowana do separacji i analizy kwasów organicznych, sacharydów i alkoholi. Kolumny TSKgel SCX (H+) są stosowane głównie do analizy izomeryzowanych cukrów, alkoholi i niższych kwasów organicznych.
Physical form
Wysyłane w wodzie DI.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)