Merck
79187
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25D3H46NO5
Masa cząsteczkowa:
446.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -28.0 to -22.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI key
PWZJXSPDNGIODC-GIWGLTFESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)