Przejdź do zawartości
78952
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D3H38NO5
Masa cząsteczkowa:
390.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -27.0 to -21.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(23)15-21(26)27-19(16-20(24)25)17-22(2,3)4/h18-19,23H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+/m0/s1/i2D3
InChI key
GFAZJTUXMHGTOC-RGIFXTRNSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)