Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D3H26NO4
Masa cząsteczkowa:
314.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -23.0 to -17.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?