Przejdź do
74175
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
2210195
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
135-138 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChI key
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitro-p-phenylenediamine is a potential skin allergensthat is used in hair dyes.This analytical standard helps identifying this specificskin sensitizer in products by HPLC and GC-MS analyses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
92266807246820991
description
analytical standard
description
analytical standard
description
for synthesis
description
for synthesis
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
135-138 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
mp
139-141 °C
mp
63-64 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitro-1,4-phenylenediamine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)