Przejdź do zawartości
74013
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H9NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)