Przejdź do
64823
Flat Bottom Flask
size 300 mL
Synonim(y):
FLAT BOTTOM FLASK,300ML,24/40, EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32040501
Material:
flat bottom glass flask
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom glass flask
Quality Segment
size
large
joint
joint ST/NS flask
size
300 mL
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with liquid/liquid extractors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flat Bottom Flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)