Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?