Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1072,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1072,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-8 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm |
| L × I.D. 2 cm × 4 mm | L × I.D. 2 cm × 2.1 mm | L × I.D. 2 cm × 4 mm | L × I.D. 15 cm × 4 mm |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| matrix active group C8 (octyl) phase, C8 (RP8) | matrix active group C8 (RP8), C8 (octyl) phase | matrix active group C8 (RP8), C8 (octyl) phase | matrix active group C8 (octyl) phase, C8 (RP8) |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L7 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-8 Supelguard Cartridge
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?