Przejdź do
59126
Repl. Filter Discs 3.0mm 5/pk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
799,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
0.5 μm
Material:
stainless steel
Diam.:
3.0 mm
Packaging:
pkg of 5
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 5
manufacturer/tradename
7335-010, Rheodyne
diam.
3.0 mm
pore size
0.5 μm
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WHA2610TWHA2810WHA2810T
manufacturer/tradename
7335-010, Rheodyne
manufacturer/tradename
Whatman 2610T, Whatman Article No. 28418914 (US reference)
manufacturer/tradename
Cytiva, Whatman 2810, Whatman Article No. 28419004 (US reference)
manufacturer/tradename
Cytiva, Whatman 2810T, Whatman Article No. 28419013 (US reference)
material
stainless steel
material
polypropylene housing, polypropylene membrane
material
polypropylene housing, polypropylene membrane
material
polypropylene housing, polypropylene membrane
diam.
3.0 mm
diam.
36 mm
diam.
150 mm
diam.
150 mm
pore size
0.5 μm
pore size
0.2-0.45 μm
pore size
0.2-0.45 μm
pore size
0.2-0.45 μm
packaging
pkg of 5
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pk of 5
packaging
pkg of 5 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)