Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
PAHs, PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols / fermentation, alcohols and aldehyde, aliphatic amines, alkaloids, amino acids, aromatic amines, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, catecholamines, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, glycans, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleic acids, nucleosides, oligonucleotides, organic phosphates, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm |
| L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm | L × I.D. 10 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | L × I.D. 15 cm × 3 mm |
| matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) | matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 3 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?