Przejdź do zawartości
58839
Sample Loop for Model 7010/7125 Injector
volume 2 mL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel sample loop and fittings
volume
2 mL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)