Przejdź do
58835
Sample Loop for Model 7010/7125 Injector
volume 100 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
246,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
246,75 zł
Cena katalogowa329,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel sample loop and fittings
volume
100 μL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
576375883458838
description
volume 100 μL
description
volume 5 mL
description
volume 50 μL
description
volume 1 mL
material
stainless steel sample loop and fittings
material
stainless steel sample loop and fittings
material
stainless steel sample loop and fittings
material
stainless steel sample loop and fittings
volume
100 μL
volume
5 mL
volume
50 μL
volume
1 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)