Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in acetonitrile: water (25:75)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
compatibility
use to QA LC-NH2 columns
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
Analit
Opis
D- (−)-Fructose 25 mg/mL- α-
D -Glucose 25 mg/mL - Lactose 25 mg/mL
- Maltose 25 mg/mL
- Sucrose 25 mg/mL
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?