Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2330,00 zł
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
11.0% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm | description 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | L × I.D. 30 cm × 4 mm | L × I.D. 15 cm × 4.6 mm | L × I.D. 15 cm × 4 mm |
| matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 3 μm | particle size 5 μm |
| pore size 120 Å | pore size 120 Å | pore size 120 Å | pore size 120 Å |
| matrix silica gel, spherical particle platform | matrix silica gel, spherical particle platform | matrix silica gel, spherical particle platform | matrix silica gel, spherical particle platform, fully porous particle |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?