Przejdź do
58068
Tapered Funnel Base
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
General description
Tapered Funnel Base is used as a replacement part for Supelco solvent filtration apparatus 2.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)