Przejdź do
577425-U
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Particle size:
2.7 μm
Matrix active group:
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Pore size:
1000 Å pore size
Matrix:
Fused-Core® particle platform, superficially porous particle
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BIOshell™ Kolumna HPLC IgG 1000 Å Diphenyl, 2,7 μm, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
product line
BIOshell™
mol wt
2000 - 1,000,000
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
1.0% loading
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
column L × I.D.
10 cm × 3 mm
surface area
22 m2/g
matrix
Fused-Core® particle platform, superficially porous particle
matrix active group
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
particle size
2.7 μm
pore size
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
General description
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl to kolumna do szybkiej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na nowej konstrukcji cząstek Fused-Core® o szerokich porach (1000 Å). Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w cienkiej porowatej powłoce 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek 2,7 μm. Gęsto związana, intensywnie zakończona faza difenylometylowa BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej, które może być stosowane do oddzielania związków o wysokiej masie cząsteczkowej, takich jak białka.
Analysis Note
Docelowe anality obejmują: przeciwciała monoklonalne, koniugaty przeciwciał i leków, fragmenty przeciwciał i duże białka o masie cząsteczkowej do 500 kDa.
Legal Information
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
BIOshell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)