Przejdź do
577162-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Particle size:
2 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), AQ-C18, polar modified bonding phase
Pore size:
90 Å pore size
Matrix:
Fused-Core® silica particle platform, superficially porous particle
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, wkład ochronny HPLC 2,0 μm, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Ascentis®
feature
endcapped
packaging
pack of 3 ea
extent of labeling
6.5% Carbon loading
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
cartridge L × I.D.
0.5 cm × 3 mm
surface area
120 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform, superficially porous particle
matrix active group
C18 (RP18), AQ-C18, polar modified bonding phase
particle size
2 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
General description
Ascentis® Express AQ-C18 to szybka, wysokosprawna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na konstrukcji cząstek Fused-Core®. Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,4 μm i niewielki całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2 μm. AQ-C18 jest fazą związaną C18 przygotowaną przy użyciu zastrzeżonej procedury, która zawiera niewielką ilość polarnego silanu, dzięki czemu faza jest odporna na zwilżanie. Ta odporność na roszenie pozwala użytkownikom fazy AQ-C18 na stosowanie wysoce wodnych (do 100%) faz ruchomych. Zmodyfikowana faza C18 wykazuje podobną retencję do Ascentis® Express C18 z inną selektywnością, dodając cenną alternatywę do rozwiązywania trudnych separacji. AQ-C18 to pakiet z fazą odwróconą, który może być stosowany do związków zasadowych, kwaśnych i obojętnych.
Analysis Note
Anality docelowe obejmują kwasy, zasady i anality polarne.
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)