Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Particle size:
2.7 μm
Matrix active group:
C30 (RP30), C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
Pore size:
160 Å pore size
Matrix:
Fused-Core® particle platform, superficially porous particle
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ascentis® Kolumna HPLC Express 160 Å C30, 2,7 μm, column L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L62
product line
Ascentis®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
4.5% Carbon loading
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable
column L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
surface area
90 m2/g
matrix
Fused-Core® particle platform, superficially porous particle
matrix active group
C30 (RP30), C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
particle size
2.7 μm
pore size
160 Å pore size
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
General description
Ascentis® Express 160 Å C30 to kolumna do szybkiej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na cząsteczkach Fused-Core® o szerszych porach 160 Å, aby zapewnić odpowiednie odstępy dla długołańcuchowych ligandów C30. Cząsteczka stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Zakończona triakontylosilanem faza stacjonarna C30 zapewnia stabilne upakowanie w odwróconej fazie, które może być stosowane do hydrofobowych, długołańcuchowych izomerów strukturalnych, takich jak witaminy i lipidy.
Application
Analysis Note
Docelowe anality obejmują anality hydrofobowe, lipidy, karotenoidy i rozpuszczalne w tłuszczach witaminy (A, D, E, K).
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ascentis® Kolumna HPLC Express 160 Å C30, 2,7 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?