Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł 284,25 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
284,25 zł
Cena katalogowa379,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 200 μL, PEEK | description volume 5 μL, PEEK | description volume 5 mL, PEEK | description volume 10 μL, PEEK |
| volume 200 μL | volume 5 μL | volume 5 mL | volume 10 μL |
| material PEEK | material PEEK | material PEEK | material PEEK |
| O.D. 1/16 in. , 1.6 mm | O.D. 1.6 mm , 1/16 in. | O.D. 1/16 in. , 1.6 mm | O.D. 1/16 in. , 1.6 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?