Przejdź do
57549
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
housing, Binary, stainless steel
Synonim(y):
STATIC MIXER BINARY INPUT HOUSING
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
General description
Low Volume Mixer Housing (housing, binary) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Binary” refers to two lines going into the mixer housing. It is mainly used to combine two flowpaths into one, such as in postcolumn or gradient mixing applications.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5754857546500461
description
housing, Binary, stainless steel
description
housing, In-line, stainless steel
description
150 μL cartridge, stainless steel
description
250 μL cartridge, PEEK
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
PEEK
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
compatibility
for use with ASI low volume mixer housing
compatibility
for use with ASI low volume mixer housing
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)