product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in tert-butyl methyl ether, 100 μg/mL each component in tert-butyl methyl ether, 100 μg/mL in tert-butyl methyl ether
technique(s)
chromatography: suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Other Notes
Endosulfan sulfate
alpha-Endosulfan
beta-Endosulfan
Etridiazole
Fenvalerate
Kinoprene-S
MGK-264
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?