Przejdź do
56722
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
104,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
L × O.D. × I.D.
30 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
color
blue band
General description
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. One piece each. The 5 cm, 10 cm and 20 cm lengths are straight, all other dimensions are coiled
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
567085671156713
description
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
description
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
description
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in.
description
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
color
blue band
color
red band
color
red band
color
black band
L × O.D. × I.D.
30 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
L × O.D. × I.D.
10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
L × O.D. × I.D.
0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in.
L × O.D. × I.D.
5 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)