Przejdź do
52052
Trimethylolpropane trimethacrylate
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
TMPTMA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.470-1.474, n20/D 1.472 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
InChI key
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylolpropane trimethacrylate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)