Przejdź do
51168-U
OPTI-SOLV® Mini, Micro, and Nano Filter
mini filter, 0.5μm, pkg of 5 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115700
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 ea
General description
The OPTI-SOLV® Mini Filter provides low-impact filtering in a package no longer that a finger tight fitting. Use them to prolong the life of your analytical colum, or before your mass spectrometer as a last line of defense against debris.
The OPTI-SOLV® Micro Filter is based on the same design as the Mini Filter and cuts the internal volume to less that 200 nL. It retains the Mini Filter′s ease of use and functionality. The OPTI-SOLV® Micro Filter features a zero-dead volume connection utilizing Optimize Technologies® patented floating stem technology.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Optimize Technologies is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)