Kluczowe dokumenty
509957
SGE Microvolume Replacement Needles
volume 1000-2500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22 ga
opis
NM1/2.5-LC
Właściwości
LC tip (blunt)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 039250
igła dł. × śr. zewn.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
pojemność
1000-2500 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)