Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22 ga
feature
Fixed needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 001301
needle L × O.D.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
volume
5 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Fixed Needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?