50577-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.