Przejdź do
49156
EPA TCL PAH Mix
certified reference material, in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
agency
EPA 8310,IP-7,550.1,551.1,TO-13,TCL, NIOSH 5506,5515
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
  • Acenaphthene 1000 μg/mL
  • Acenaphthylene 500 μg/mL
  • Anthracene 20 μg/mL
  • Benz[a]anthracene 50 μg/mL
  • Benzo[b]fluoranthene 20 μg/mL
  • Benzo[k]fluoranthene 20 μg/mL
  • Benzo[ghi]perylene 80 μg/mL
  • Benzo[a]pyrene 50 μg/mL
  • Chrysene 50 μg/mL
  • Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
  • Fluoranthene 50 μg/mL
  • Fluorene 100 μg/mL
  • Indeno[1,2,3-cd]pyrene 50 μg/mL
  • Naphthalene 500 μg/mL
  • Phenanthrene 40 μg/mL
  • Pyrene 100 μg/mL
Zobacz wszystko (16)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)