Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
500 μg/mL each component in toluene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
Analit
- Anthracene
- Benz[a]anthracene
- Benzo[a]pyrene
- Benzo[e]pyrene
- Chrysene
- Fluoranthene
- Perylene
- Phenanthrene
- Pyrene
- Triphenylene
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
45.0 °F
flash_point_c
7.2 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
56-55-3 + 218-01-9 + 50-32-8 + 108-88-3 + 192-97-2