Przejdź do zawartości
49009
4,4′-DDD
analytical standard
Synonim(y):
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, 4,4′-DDD, TDE
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClC6H4)2CHCHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.04
EC Number:
200-783-0
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1914072
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
packaging
ampule of 1000 mg
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI key
AHJKRLASYNVKDZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-DDD
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)