Kluczowe dokumenty
49007
BHC (mixture of hexachlorocyclohexanes)
analytical standard, ampule of 500 mg
Synonim(y):
HCH
About This Item
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 500 mg
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
Klucz InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?