Przejdź do
48877
2-Butanone solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
Synonim(y):
2-Butanone, Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
741880
MDL number:
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
960 °F
feature
standard type calibration
expl. lim.
10.1 %
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butanone can play the role of an oxidant in the oppenauer oxidation of primary alcohol like 4-methoxybenzyl alcohol to the corresponding aldehyde, p-anisaldehyde.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)