agency
EPA 502.1,502.2
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
Analit
- Chlorobenzene
- 1,2-Dichlorobenzene
- cis-1,2-Dichloroethylene
- trans-1,2-Dichloroethylene
- 1,2-Dichloropropane
- Ethylbenzene
- Styrene
- Tetrachloroethylene
- Toluene
- o-Xylene
- p-Xylene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-87-5 + 108-88-3 + 67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?