Merck
48514
1,1,2,2-Tetrachloroethane
analytical standard, ampule of 1000 mg
Synonim(y):
Acetylene tetrachloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CHCl2CHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.85
EC Number:
201-197-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969206
MDL number:
eCl@ss:
39050126
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
vapor density
5.8 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrachloroethane
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-34-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)