Merck
48266
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121813
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
agency
ASTM® D5134
packaging
pkg of 6 × 1 mL
concentration
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
32 °C
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Approximately 70 identified componets. Neat fraction. Actual refinery reformate product.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64741-42-0 + 108-88-3 + 71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)