Merck
48223
EPA 506 Phthalate Esters Mix 1
certified reference material, 500 μg/mL each component in methanol
Informacje o tej pozycji
EC Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
EPA 506
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
500 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
  • Benzyl butyl phthalate
  • Bis(2-ethylhexyl) adipate
  • Bis(2-ethylhexyl) phthalate
  • Dibutyl phthalate
  • Diethyl phthalate
  • Dimethyl phthalate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - Solvent
flash_point_c
9.7 °C - Solvent
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
85-68-7 + 117-81-7 + 84-74-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)